Learn More
N-metilcaprolactama, TRC
Código de producto. 30470947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470947 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30470947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2613551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylcaprolactam
CAS 2556-73-2
Fórmula molecular C7H13NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Methylazacycloheptan-2-one, 1-Methylcaprolactam, 1-Methylhexahydro-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, N-Methyl-6-caprolactam, N-Methyl-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam, NSC 68794
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCCCCC1=O
Nombre IUPAC 1-metilazepan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 127.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0997