Learn More
Diclorhidrato de N-metilbutano-1,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylbutane-1,4-diamine, Dihydrochloride |
| CAS | 89690-09-5 |
| Fórmula molecular | C5 H14 N2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Methylbutane-1,4-Diamine, Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14N2.2ClH/c1-7-5-3-2-4-6;;/h7H,2-6H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCCCN |
| Nombre IUPAC | N'-metilbutano-1,4-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 175.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0691 |