Learn More
N-metilbut-2-enoato Éster de Etílico D-(-)Fenilglicina Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30475453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475453 5 g 5 g
30468667 1 g 1 g
30475645 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2951355G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-69-3
Fórmula molecular C14H16KNO4
Peso molecular (g/mol) 301.38
Sinónimo (R)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Acid Monopotassium Salt, (alphaR)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Monopotassium Salt, D-(-)-3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonic Acid 1-Ethyl Ester Monopotassium Salt, Potassium D-(1-Ethoxycarbonylpropen-2-yl)-alpha-aminophenylacetate
Nombre IUPAC potasio; (2R)-2-[(4-etoxi-4-oxobut-2-en-2-il)amino]-2-fenilacetato
SMILES [K+].CCOC(=O)C=C(C)N[C@@H](C(=O)[O-])c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO4.K/c1-3-19-12(16)9-10(2)15-13(14(17)18)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,13,15H,3H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/t13-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0716