Learn More
N-Metilbenzamina, TRC
Código de producto. 30134743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134743 100 mL 100 ml
30007748 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288990100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-67-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo N-Methylbenzenemethanamine, N-Methyl-N-(phenylmethyl)amine, N-Methyl-N-benzylamine, N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-(Phenylmethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methylamine, NSC 8059;
Nombre IUPAC N-metil-1-fenilmetanamina
SMILES CNCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylbenzylamine
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891