Learn More
N-metilbencilamina-d3, TRC
Código de producto. 30471326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471326 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28899225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylbenzylamine-d3
CAS 122025-09-6
Fórmula molecular C8 D3 H8 N
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencil-1,1,1-trideuterometanamina
Peso molecular (g/mol) 124.198
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.108