Learn More
N-Metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10090590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10090590 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10419400 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10090590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106040050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-67-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008289
Clave InChI RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
Nombre IUPAC N-metil-1-fenilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylbenzylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 184°C to 189°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH3
Índice de refracción 1.5214 to 1.5234
Cantidad 5 mL
Beilstein 12, 1019
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: 65g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido