Learn More
N-Metilensulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Methylbenzenesulfonamide, is used as an intermediate in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-metilbencenosulfonamida se utiliza como intermedio en industria.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylbenzenesulfonamide |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | It is soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |