Learn More
N-Metilbenzamida, 99%
Código de producto. 11439206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439206 100 g 100 g
11419206 5 g 5 g
11429206 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18057.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 613-93-4 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Actúa como un potente inhibidor de la PDE10A (fosfodiesterasa con una localización notable ya que la proteína es abundante sólo en el tejido cerebral). También se emplea como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Actúa como un potente inhibidor de la PDE10A (fosfodiesterasa con una localización notable, ya que la proteína es abundante solo en el tejido cerebral). También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-93-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00011642
Clave InChI NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, n-methyl, n-methylbenzenamide, n-methyl-benzamide, n-methylbenzenecarboxamide, unii-k3ed781e08, ccris 4670, n-methyl benzamide, n-methylbenzimidic acid, acmc-1bb7i, dsstox_cid_5570
PubChem CID 11954
Nombre IUPAC N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylbenzamide
Punto de fusión 76°C to 81°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación