Learn More
N-Metilbenzamida, 99%
Descripción
Actúa como un potente inhibidor de la PDE10A (fosfodiesterasa con una localización notable ya que la proteína es abundante sólo en el tejido cerebral). También se emplea como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Actúa como un potente inhibidor de la PDE10A (fosfodiesterasa con una localización notable, ya que la proteína es abundante solo en el tejido cerebral). También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylbenzamide |
| Punto de fusión | 76°C to 81°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.