Learn More
N-Metilatida-3-amina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30468494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468494 500 mg 500 miligramos
30480275 100 mg 100 miligramos
30483624 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288718500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136293-86-2
Fórmula molecular C4H10N2 . 2HCl
Sinónimo 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Nombre IUPAC N-metilazepidina-3-amina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CNC1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0378