Learn More
Ácido N-metilantranílico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478897 500 g 500 g
11438730 25 g 25 g
11468897 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20531.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-68-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-68-6
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00002424
Clave InChI WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylanthranilic acid, 2-methylamino benzoic acid, n-methyl-2-aminobenzoic acid, n-methyl-o-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-methylamino, o-methylamino benzoic acid, anthranilic acid, n-methyl, 2-methylamino-benzoic acid, kyselina n-methylanthranilova, unii-vpb2514iuj
PubChem CID 67069
ChEBI CHEBI:16394
Nombre IUPAC Ácido 2-(metilamino)benzoico
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylanthranilic acid
Punto de fusión ∼171°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 2208135
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza ≥90%