Learn More
N-Metilanilina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30484031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484031 10 g 10 g
30470487 1 g 1 g
30480519 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28830810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2739-12-0
Fórmula molecular C7H9N . HCl
Peso molecular (g/mol) 143.61
Sinónimo N-Methylanilinium Chloride, N-Methylbenzenamine Hydrochloride, Anilinomethane Hydrochloride
Nombre IUPAC N-metilanilina; Cloruro
SMILES Cl.CNc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0502