Learn More
N-Metilanilina-2,3,4,5,6-d5, TRC
Código de producto. 30472787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472787 2.5 mg 2.50 miligramo
30481051 10 mg 10 miligramos
30481609 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2882072.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619319-96-9
Fórmula molecular C7 D5 H4 N
Peso molecular (g/mol) 112.1839
Sinónimo Benzen-d5-amine, N-methyl- (9CI)
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-metilanilina
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1049