Learn More
N-Metilacetoacetamida (70% en solución acuosa), TRC
Código de producto. 30483390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483390 25 g 25 g
30472924 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29322525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20306-75-6
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo N-Methyl-3-oxobutanamide, 2-Acetyl-N-methylacetamide
Nombre IUPAC N-metil-3-oxobutanamida
SMILES CC(CC(NC)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylacetoacetamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-5(8)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Methylacetoacetamide 70 %