Learn More
N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylacetamide |
| CAS | 79-16-3 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetamide, N-methyl- (8CI, 9CI, ACI), N-Methylacetamide (ACI), ACE-NME, Methylacetamide, Monomethylacetamide, NSC 747 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5) |
| SMILES | CNC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 73.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.0528 |