Learn More
N-metilacetamida-N-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylacetamide-N-D |
| CAS | 3669-70-3 |
| Fórmula molecular | C3 D H6 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetamide-N-d, N-methyl- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Deutero-N-methylacetamide, N-Methylacetamide-N-d1, N-Methylacetamide-d, N-Methylacetamide-N-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i/hD |
| SMILES | [2 H]N(C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-deuterio-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 74.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.059 g/mol |
| Mostrar más |