Learn More
N-metilacetamida-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylacetamide-2,2,2-D3 |
| CAS | 3669-69-0 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 N O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Acetamide-2,2,2-d3, N-methyl- (7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Methylacetamide-2,2,2-d3, N-Methylacetamide-2,2,2-D3, N-Methylacetamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)NC |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 76.112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.072 g/mol |
| Mostrar más |