Learn More
N-Metil Zonisamida, TRC
Código de producto. 30469745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469745 250 mg 250 miligramos
30464686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM338605250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68292-02-4
Fórmula molecular C9H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 226.25
Sinónimo N-Methyl-1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide
Nombre IUPAC 1-(1,2-benzoxazol-3-il)-N-metilmetanassulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Zonisamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-10-15(12,13)6-8-7-4-2-3-5-9(7)14-11-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0412