Learn More
N-Metil ziprasidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 774595-88-9 |
| Fórmula molecular | C22 H23 Cl N4 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Methyl Ziprasidone, 2H-Indol-2-one, 5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-, 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, N-Methylziprasidone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN4OS/c1-25-19-14-18(23)15(12-16(19)13-21(25)28)6-7-26-8-10-27(11-9-26)22-17-4-2-3-5-20(17)29-24-22/h2-5,12,14H,6-11,13H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)Cc2cc(CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45)c(Cl)cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[4-(1,2-benzotiazol-3-il)piperazin-1-il]etil]-6-cloro-1-metil-3H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 426.962 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.128 |