Learn More
Clorhidrato de N-metil viloxazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35609-88-2 |
| Fórmula molecular | C14H21NO3 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholine Hydrochloride, ICI 70098 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-3-16-13-6-4-5-7-14(13)18-11-12-10-15(2)8-9-17-12;/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CN(C)CCO2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-etoxifenoxi)metil]-4-metilmorfolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 287.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1288 |