Learn More
Diclorhidrato de N-metil trimetazidina, TRC
Código de producto. 30469048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30469048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30469048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33104010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride (N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride)
CAS 53960-20-6
Fórmula molecular C15 H24 N2 O3 . 2 Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo Piperazine, 1-methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI), 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. I (EP) as Dihydrochloride, N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O3.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3;;/h5-6H,7-11H2,1-4H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(C)CC2)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 1-metil-4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 353.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.132