Learn More
Diclorhidrato de N-metil trimetazidina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Trimetazidine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1246819-10-2 |
| Fórmula molecular | C15 D8 H16 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-d8 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3/h5-6H,7-11H2,1-4H3/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-metil-4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 288.412 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.229 |