Learn More
N-metil topiramato, TRC
Código de producto. 30482967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482967 250 mg 250 miligramos
30464973 100 mg 100 miligramos
30479058 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330295250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97240-80-7
Fórmula molecular C13H23NO8S
Peso molecular (g/mol) 353.39
Sinónimo β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-(N-methylsulfamate), β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, methylsulfamate (9CI), 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., N-Methyltopiramate, 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose 1-(N-Methylsulfamate), 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose Methylsulfamate, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran beta-D-Fructopyranose deriv.
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]metilsulfamato N-metilsulfamato
SMILES CNS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Topiramate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO8S/c1-11(2)19-8-6-17-13(7-18-23(15,16)14-5)10(9(8)20-11)21-12(3,4)22-13/h8-10,14H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-,10+,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1144