Learn More
N-Metil(tetrahidrotiopiran-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10493034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493034 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10664785 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493034 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 950603-22-2
Fórmula molecular C7H15NS
Peso molecular (g/mol) 145.264
Número MDL MFCD09879924
Clave InChI FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
PubChem CID 24229643
Nombre IUPAC N-metil-1-(tian-4-il)metanamina
SMILES CNCC1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.27
Porcentaje de pureza 97%