Learn More
N-Metil-(tetrahidropiran-4-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10695155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695155 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10796905 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10695155 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 439081-52-4
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.20
Número MDL MFCD06739009
Clave InChI WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 22225668
Nombre IUPAC N-metil-1-(oxan-4-il)metanamina
SMILES CNCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 97%