Learn More
N-Metil-(tetrahidrofuran-3-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10717695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10717695 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10367544 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10717695 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76046CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7179-93-3
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD09040652
Clave InChI ZUGRRINNTXSWBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxolan-3-ylmethyl amine, n-methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrofuran-3-yl methanamine, methyl oxolan-3-yl methyl amine, n-methyl-n-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, 3-methylamino methyl tetrahydrofuran, methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, methyl-tetrahydro-furan-3-ylmethyl-amine, n-methyl-1-tetrahydro-3-furanyl methanamine
PubChem CID 16228714
Nombre IUPAC N-metil-1-(oxolan-3-il)metanamina
SMILES CNCC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%