Learn More
N-Metil-terc-butilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945181 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10079021 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14610-37-8
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.16
Número MDL MFCD00042853
Clave InChI ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
Nombre IUPAC N,2-dimetilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(C)NC
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methyl-tert-butylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.7270g/mL
Punto de ebullición 67.0°C to 69.0°C
Temperatura de inflamación −26°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CNHCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,IV,659
Gravedad específica 0.727
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methyl-tert-butylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.