Learn More
N-Metil-terc-butilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10079021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10079021 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
11945181 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14610-37-8
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.16
Número MDL MFCD00042853
Clave InChI ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
Nombre IUPAC N,2-dimetilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(C)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-tert-butylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.7270g/mL
Punto de ebullición 67.0°C to 69.0°C
Temperatura de inflamación −26°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CNHCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 5 mL
Beilstein 04,IV,659
Gravedad específica 0.727
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-tert-butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.