Learn More
N-metil serotonina oxalato Sal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Serotonin Oxalate salt |
| CAS | 1975-81-1 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O . C2 H2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Indol-5-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, ethanedioate (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, ethanedioate (1:1) (salt) (9CI), Indol-5-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, oxalate (1:1) (salt) (8CI), N-Methyl-5-hydroxytryptamine hydrogen oxalate, N-Methylserotonin oxalate, NSC 91541 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O.C2H2O4/c1-12-5-4-8-7-13-11-3-2-9(14)6-10(8)11;3-1(4)2(5)6/h2-3,6-7,12-14H,4-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMILES | CNCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(metilamino)etil]-1H-indol-5-ol; Ácido oxálico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1059 |