Learn More
N-Metil Rivastigmina Cloruro, TRC
Código de producto. 18044040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18044040 100 mg 100 miligramos
18023840 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18044040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326340100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15 H25 N2 O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 300.82
Sinónimo (S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Rivastigmine Related Compound E
Nombre IUPAC [(1S)-1-[3-[etil(metil)carbamoil]oxifenil]etil]-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-[3-[(Ethyl(methyl)carbamoyl)oxy]phenyl]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25N2O2.ClH/c1-7-16(3)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(2)17(4,5)6;/h8-12H,7H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1605