Learn More
N-metil picolinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Picolinamide |
| CAS | 6144-78-1 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Picolinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-2-pyridinecarboxamide, N-Methylpicolinamide, N-Methylpyridine-2-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6/h2-5H,1H3,(H,8,10) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | N-metilpiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0637 |