Learn More
N-metil paroxetina, TRC
Código de producto. 30009948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009948 25 mg 25 miligramos
30005793 10 mg 10 miligramos
30009866 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32587025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110429-36-2
Fórmula molecular C20 H22 F N O3
Peso molecular (g/mol) 343.39
Sinónimo Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-methylpiperidine, N-Methylparoxetine
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidina
SMILES CN1CC[C@H]([C@H](COc2ccc3OCOc3c2)C1)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1584