Learn More
N-metil pantoprazol (mezcla de 1 y 3 isómeros), TRC
Código de producto. 30004627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004627 50 mg 50 miligramos
17921635 25 mg 25 miligramos
17914565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32586650MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624742-53-6
Fórmula molecular C17 H17 F2 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 397.4
Sinónimo 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetaxipiridina-2-il)metilsulfinil]-1-metilbenzimidazol
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Pantoprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0908
Porcentaje de pureza >95%