Learn More
N-Metil Pantoprazol-d3 (Mezcla de 1 y 3 isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Pantoprazole-d3 (Mixture of 1 and 3 isomers) |
| CAS | 1190008-84-4 |
| Fórmula molecular | C17H14D3F2N3O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-(methyl-d3)-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3/i1D3 |
| SMILES | COC(C(OC)=CC=N1)=C1CS(C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3N2C([2H])([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-2-(((3,4-dimetoxipiridin-2-il)metil)sulfinil)-1-(metil-d3)-1H-benzo[d]imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 400.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.11 |