Learn More
N-Metil-p-tiramina, TRC
Código de producto. 17975065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17975065 50 mg 50 miligramos
17983845 10 mg 10 miligramos
17940545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17975065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33235550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 370-98-9
Fórmula molecular C9 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 151.21
Sinónimo 4-Hydroxy-N-methylphenethylamine, Methyl-4-tyramine, p-(2-(Methylamino)ethyl)phenol
Nombre IUPAC 4-[2-(metilamino)etil]fenol
SMILES CNCCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyltyramine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997