Learn More
N-metil-p-toluenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30466267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466267 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30466267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33034525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-p-toluenesulfonamide
CAS 640-61-9
Fórmula molecular C8 H11 N O2 S
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
SMILES CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC N,4-dimetilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 185.243
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.051