Learn More
N-Metil-p-anisidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10265990 10 g Frasco de vidrio 10 g
10174190 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177220100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5961-59-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5961-59-1
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00008399
Clave InChI JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-p-anisidine, n-methyl-4-anisidine, n-methyl-4-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy-n-methyl, n-methyl-p-ansidine, p-anisidine, n-methyl, 4-methoxy-n-methylbenzenamine, 1-methylamino-4-methoxybenzene, p-methoxy-n-methylaniline, acmc-209mes
PubChem CID 22250
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-p-anisidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 36.0°C
Color De marrón-gris a blanco
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4NHCH3
Cantidad 10 g
Beilstein 13, 442
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-p-anisidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.