Learn More
N-metil omeprazol (mezcla de isómeros con los nitrógenos metilados del imidazol), TRC
Código de producto. 17971805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971805 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17971805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM324500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Omeprazole (Mixture of isomers with the methylated nitrogens of imidazole)
CAS 89352-76-1+784143-42-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H21N3O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole;
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H21N3O3S/c1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-8-13(23-4)6-7-16(14)21(18)3;1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-7-6-13(23-4)8-16(14)21(18)3/h2*6-9H,10H2,1-5H3
SMILES O=S(CC1=C(C)C(OC)=C(C)C=N1)C(N2C)=NC3=C2C=CC(OC)=C3.O=S(CC4=C(C)C(OC)=C(C)C=N4)C5=NC6=C(N5C)C=C(OC)C=C6
Peso molecular (g/mol) 359.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.13
Porcentaje de pureza >95%