Learn More
N-Metil-o-feniledeniamina, Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30469724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469724 50 g 50 g
30465316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32589150G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25148-68-9
Fórmula molecular C7 H10 N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 195.09
Sinónimo Telmisartan Ksm Ii
Nombre IUPAC 2-N-metilbenceno-1,2-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CNc1ccccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0378