Learn More
Diclorhidrato de N-metil-o-fenilendiamina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-o-phenylenediamine-d3, Dihydrochloride |
| CAS | 1432060-12-2 |
| Fórmula molecular | C7H9D3Cl2N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydroch, loride, N-Methyl-o-phenylenediamine Dihydrochloride, 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC1=C(C=CC=C1)N.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de N1-(metil-d3)benceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.06 |