Learn More
N-metil-N-vinilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-vinylacetamide |
| CAS | 3195-78-6 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Methyl-N-vinylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CN(C=C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-etenil-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 99.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.0684 |