Learn More
N-metil-N-vinilacetamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30323800 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30323800 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA15147700
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-vinylacetamide
CAS 3195-78-6
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-N-vinylacetamide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C=C)C(=O)C
Nombre IUPAC N-etenil-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 99.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0684 g/mol