Learn More
N-metil-N-trimetilsililacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide |
| CAS | 7449-74-3 |
| Fórmula molecular | C6H15NOSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-trimetilsililacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 145.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0923 |