Learn More
N-metil-N-trimetilsililacetamida, TRC
Código de producto. 30475272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475272 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30475272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3219855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
CAS 7449-74-3
Fórmula molecular C6H15NOSi
Cantidad 5 g
Sinónimo N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3
SMILES CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC N-metil-N-trimetilsililacetamida
Peso molecular (g/mol) 145.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0923