Learn More
N-metil-N-trimetilsililacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 48°C to 49°C (11mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide |
| Cantidad | 10 g |
| Temperatura de inflamación | 48°C (118°F) |
| Índice de refracción | 1.439 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.906 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 506975 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.28 |
| Show More |