Learn More
N-metil-N-trimetilsililacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366786 2 g 2 g
11376786 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04101.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7449-74-3 | C6H15NOSi | 145.277 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7449-74-3
Fórmula molecular C6H15NOSi
Peso molecular (g/mol) 145.277
Número MDL MFCD00040758
Clave InChI QHUOBLDKFGCVCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-n-methylacetamide, n-methyl-n-tms-acetamide, acmc-1bei6, qhuobldkfgcvcg-uhfffaoysa, n-methylacetamide, tms derivative, n-methyl-n-trimethylsilylacetamide, for gc derivatization gc
PubChem CID 81953
Nombre IUPAC N-metil-N-trimetilsililacetamida
SMILES CC(=O)N(C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 48°C to 49°C (11mmHg)
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Cantidad 2 g
Número UN UN1993
Beilstein 506975
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.28
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.439
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.906