Learn More
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, TRC
Código de producto. 30465757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465757 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30465757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331125100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material MSFTA
CAS 24589-78-4
Fórmula molecular C6 H12 F3 N O Si
Cantidad 100 mg
Sinónimo MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metil-N-trimetilsililacetamida
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.064
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.