Learn More
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, TRC
Product Code. 30479137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30479137 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30479137 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3311251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material MSFTA
CAS 24589-78-4
Fórmula molecular C6 H12 F3 N O Si
Cantidad 1 g
Sinónimo MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metil-N-trimetilsililacetamida
Peso molecular (g/mol) 199.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.064