Learn More
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226850 5 g Frasco de vidrio 5 g
10236850 25 g Frasco de vidrio 25 g
10781394 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10226850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221580050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación, reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24589-78-4
Fórmula molecular C6H12F3NOSi
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD00000411
Clave InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metil-N-trimetilsililacetamida
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Índice de refracción 1.3782 to 1.3802
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.