Learn More
N-metil-N-trifluoroacetil-4-benciloxi-3-metoxifenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylami |
| CAS | 1076198-60-1 |
| Fórmula molecular | C19 H20 F3 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20F3NO3/c1-23(18(24)19(20,21)22)11-10-14-8-9-16(17(12-14)25-2)26-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CCN(C)C(=O)C(F)(F)F)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-[2-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etil]-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 367.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1395 |